Merck
484385
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 溶液
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
別名:
金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥54,810
50 G
¥296,000
¥54,810
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥54,810
50 G
¥296,000
About This Item
化学式:
HAuCl4
CAS番号:
分子量:
339.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥54,810
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
組成
Au, 17 wt. %
濃度
30 wt. % in dilute HCl
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.637 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H][Au](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI Key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
塩化金(III)溶液は、一般的に塩化第二金または金酸と呼ばれており、金錯体および安定な金ナノ粒子を合成するための前駆体として広く使用されています。触媒の分野にも応用されています。[1][2]
アプリケーション
塩化金(III)溶液は以下の用途に使用できます:
  • チオラートで安定化された金ナノ粒子を調製するための出発物質として。[1]
  • アルカンおよびアルコールのシングルポット酸化官能基化のための効率的な触媒として。 [2]
  • キラル酢酸ベンジルとの ジアステレオ選択的アルキル化反応の触媒として。[3]
がん細胞のイメージングや光熱療法に使用されているシード媒介成長法を使用した金ナノロッドの合成に適した前駆体材料です。[4]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484385-50G:4548173942612
484385-VAR:
484385-BULK:
484385-10G:4548173942605
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and Growth Mechanism of Gold Nanorods (NRs) Using Seed-Mediated Growth Method
Babak Nikoobakht, et al.
Chemistry of Materials, 15, 1957-1962 (2003)
Commercial gold(I) and gold(III) compounds supported on carbon materials as greener catalysts for the oxidation of alkanes and alcohols
Sonia A. C. Carabineiro, et al.
ChemCatChem, 10, 1804-1813 (2018)
Nanoparticle Targeting at Cells.
de la Fuente JM, et al.
Langmuir, 22, 3286-3293 (2006)
Gold(III)Chloride-Catalyzed Diastereoselective Alkylation Reactions with Chiral Benzylic Acetates
Philipp Rubenbauer and Thorsten Bach
advanced synthesis and catalysis, 350, 1125-1130 (2008)
Electronics and Self-Assembly with Single Molecules.
Moth-Poulsen K, et al.
Material Matters, 4(3), 80-80 (2009)
資料
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
貴金属ナノ構造体は、さまざまな分野で表面特性を活用して、触媒から生物医学研究に至るまで多様な用途が見出されています。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf