Merck
379093
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-ヒドロキシ-3-メチル酪酸
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
L-α-ヒドロキシイソ吉草酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,800
5 G
¥48,900
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,800
5 G
¥48,900
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1721140
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +19°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
bp
124-125 °C/13 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ペプチド合成に有用なキラルなビルディングブロック。[1][2] 細胞毒性のあるダイデムニン(didemnin)環状ペプチドおよび抗腫瘍薬であるドラスタチン15の合成に用いられます[3][4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379093-BULK:
379093-5G:
379093-1G:
379093-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pettit, G.R. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 6692-6692 (1991)
Schmidt, U. et al.
Synthesis, 294-294 (1991)
O Arad et al.
Biopolymers, 29(12-13), 1633-1649 (1990-10-01)
Depsipeptide analogues of peptide sequences can help in elucidating the role of specific hydrogen bonds in determining the conformation in peptides. The repeating pentapeptide and hexapeptide sequences of elastin have been suggested to contain a type II beta-turn with a
Journal of the American Chemical Society, 112, 7659-7659 (1990)
Identification of 3-hydroxyisovalerylcarnitine in the urine of a patient with multiple carboxylase deficiency.
T Nakanishi et al.
Annals of clinical biochemistry, 30 ( Pt 3), 318-320 (1993-05-01)