Merck
100455
Sigma-Aldrich
N-アセチルエタノールアミン
technical grade
別名:
N-(2-ヒドロキシエチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI Key
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
350.6 °F - closed cup
引火点(℃)
177 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
100455-VAR:
100455-1KG:
100455-BULK:
100455-500G:
100455-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meriyem Aktas et al.
The FEBS journal, 281(15), 3523-3541 (2014-06-17)
Phosphatidylcholine (PC) is a rare membrane lipid in bacteria, but is crucial for virulence of the plant pathogen Agrobacterium tumefaciens and various other pathogens. Agrobacterium tumefaciens uses two independent PC biosynthesis pathways. One is dependent on the integral membrane protein