Merck
589594
Sigma-Aldrich
1-Propanol-2,2-d2
98 atom % D
別名:
Propyl-2,2-d2 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.830 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)CO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-CBTSVUPCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
589594-VAR:
589594-BULK:
試験成績書(COA)