Merck
373788
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
別名:
Bi(TMHD)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
758.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
89-99 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
373788-VAR:
373788-1G:
373788-BULK:
373788-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)