Merck
37347
Sigma-Aldrich
O-(2-Oxo-1(2H)pyridyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥99.0% (HPLC)
別名:
O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N′-N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TPTU
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,100
25 G
¥47,800
¥10,100
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,100
25 G
¥47,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16BF4N3O2
CAS番号:
分子量:
297.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,100
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
140 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C=CC=CC1=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/C10H16N3O2.BF4/c1-11(2)10(12(3)4)15-13-8-6-5-7-9(13)14;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
CZQGINAUZYECAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
アミド化[1]
ペプチドカップリング[2][3]
オリゴヌクレオシド合成に用いる固相担体へのヌクレオシドのエステル化[4]
その他情報
ペプチド合成用カップリング試薬、特にラセミ化がほとんどないセグメント縮合に適しています[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
37347-25G:4548173288192
37347-BULK:
37347-VAR:
37347-1G:4548173288185
37347-INTR:
37347-5G:4548173288208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomohisa Sawada et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(19), 7336-7339 (2011-04-28)
Artificial mimicry of α-helices offers a basis for development of protein-protein interaction antagonists. Here we report a new type of unnatural peptidic backbone, containing α-, β-, and γ-amino acid residues in an αγααβα repeat pattern, for this purpose. This unnatural
R T Pon et al.
Bioconjugate chemistry, 10(6), 1051-1057 (1999-11-24)
Nucleosides can be esterified to solid-phase supports using uronium or phosphonium coupling reagents and a coupling additive, such as 1-hydroxybenzotriazole (HOBT), 7-aza-1-hydroxybenzotriazole (HOAT), N-methylimidazole (NMI), or 4-(dimethylamino)pyridine (DMAP). However, DMAP was far superior to other additives and high nucleoside loadings
C M Huntley et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 20(4-7), 731-733 (2001-09-21)
The synthesis of 1-(beta-D-ribofuranosyl)pyridin-2-one-3-carboxylic acid and the 3-carboxamide as well as a short series of 3N-carboxamides, prepared by TPTU/HOBt coupling of primary amines with 1-(beta-D-ribofuranosyl)pyridin-2-one-3-carboxylic acid, and their evaluation as anti-infective agents is described.
Knorr, R, et al.
Tetrahedron Letters, 30, 1927-1927 (1989)