Merck
37275
Sigma-Aldrich
(+)-ジヒドロカルボン
mixture of isomers
別名:
(2R、5R)-5-イソプロペニル-2-メチルシクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥10,300
¥10,300
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥10,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2044615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +20±2°, neat
組成
n-(+)-dihydrocarvone, ~77%
iso-(+)-dihydrocarvone, ~20%
屈折率
n20/D 1.471
密度
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
キャラウェイオイル[1]に含まれるモノテルペノイド化合物である(+)-ジヒドロカルボン[2]は、セスキテルペンを合成するための重要な構成要素です。[3]一般的には、カルボンの水素化またはリモネンの酸化によって生成されます。[1]
アプリケーション
(+)-ジヒドロカルボンは以下のプロセスに使用することができます:
  • 強力な抗マラリア活性を示すジスピロ1,2,4,5-テトラオキサンの合成。[4]
  • 酸化によるエポキシラクトンの合成。ε-カプロラクトンと共重合し、形状記憶特性を持つ架橋共重合体を生成します。[1]
  • α-シペロンの合成。強力な殺虫活性を持つオイデスマン型セスキテルペノイド化合物です。[5]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
37275-25ML:
37275-5ML:
37275-VAR:
37275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxidized dihydrocarvone as a renewable multifunctional monomer for the synthesis of shape memory polyesters.
Lowe JR, et al.
Biomacromolecules, 10(7), 2003-2008 (2009)
Dan Jin et al.
Scientific reports, 10(1), 3309-3309 (2020-02-26)
Cannabis research has historically focused on the most prevalent cannabinoids. However, extracts with a broad spectrum of secondary metabolites may have increased efficacy and decreased adverse effects compared to cannabinoids in isolation. Cannabis's complexity contributes to the length and breadth
Insecticidal activity of sesquiterpenes skeleton synthesized by the conventional Robinson annulations reaction on Drosophila melanogaster.
Alarcon J, et al.
Industrial Crops and Products, 42, 268-272 (2013)
The structure and antimalarial activity of dispiro-1, 2, 4, 5-tetraoxanes derived from (+)-dihydrocarvone.
Dong Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(22), 6359-6361 (2010)
Redife Aslihan Ucar et al.
Food microbiology, 91, 103454-103454 (2020-06-17)
This research determined the concentration of trehalose, xylose and l-citrulline in fresh and fermented cucumbers and their utilization by Lactobacillus pentosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis and Lactobacillus buchneri. Targeted compounds were measured by HPLC and the ability of the lactobacilli