Merck
PHL82240
(+)-プレゴン
phyproof® Reference Substance
別名:
(R)-2-イソプロピリデン-5-メチルシクロヘキサノン, (R)-p-メンタ-4(8)-エン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2040703
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL82240-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.