アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
167.7 °C/773 mmHg (lit.)
mp
−19-−18 °C (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
nitrile
SMILES記法
CCOC(OCC)C#N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
UDELMRIGXNCYLU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370460-1G:
370460-25G:4548173140940
370460-5G:4548173140957
370460-VAR:
370460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)