Merck
365297
Sigma-Aldrich
メタホウ酸リチウム 二水和物
別名:
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥15,700
¥15,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥15,700
About This Item
化学式:
LiBO2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
85.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
濃度
11.7-13% B (by NaOH, titration)
SMILES記法
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI Key
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
365297-VAR:
365297-500G:
365297-100G:
365297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)