アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)N=C=O
InChI
1S/C5H10NO4P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
BSCBJDQIQBYMBT-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369780-5G:
369780-BULK:
369780-VAR:
369780-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)