Merck
367869
Sigma-Aldrich
ブルシン水和物
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥58,700
¥58,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥58,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
394.46 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥58,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol
mp
177-180 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
[H]O[H].[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4.H2O/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;1H2/t13-,18-,19-,21-,22-,23+;/m0./s1
InChI Key
IEJIBKWJYHZFNW-SUJBTXFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
367869-VAR:
367869-100G:4548173140773
367869-BULK:
367869-25G:4548173140780
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)