Merck
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
290.36
Beilstein:
3208922
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
InChI Key
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367435-5G:
367435-VAR:
367435-1G:
367435-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)