Merck
366692
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)styrene
≥98%, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
別名:
1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 3-Vinylbenzotrifluoride, m -Trifluoromethylstyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
172.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
含みます
4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
64.5 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI Key
ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366692-VAR:
366692-1G:
366692-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
フルオロカーボンポリマーは、低分子フルオロカーボンと同様に、類似の炭化水素類と比較して、熱安定性、疎水性、疎油性、耐薬品性に優れ、低い分子間引力を示します。
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.