Merck
290505
Sigma-Aldrich
2-フルオロスチレン
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥33,400
¥33,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥33,400
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4F
CAS番号:
分子量:
122.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥33,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
含みます
4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChI Key
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290505-BULK:
290505-5G:
290505-1G:
290505-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.
フルオロカーボンポリマーは、炭化水素系に比べ、熱安定性、疎水性、疎油性、耐薬品性が向上している。