Merck
366048
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-d5
99 atom % D
別名:
Pentadeuterobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5COCl
CAS番号:
分子量:
145.60
Beilstein:
1955377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
-1 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366048-BULK:
366048-1G:
366048-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Cheng et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 20(2), 133-139 (2016-12-22)
Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) is a common malignant tumor in China, which causes about 200,000 deaths each year. Sensitive biomarkers are helpful to diagnose the disease in early stage. To identify biomarkers of ESCC and elucidate underlying mechanism of
Chang Wang et al.
Analytica chimica acta, 1002, 50-61 (2018-01-08)
Quantitative analysis of glycans is an emerging field in glycomic research. Herein we present a rapid and effective dual-labeling strategy, in the combination of isotopic derivatization of N-glycosylamine-based glycans by d0/d5-benzoyl chloride and methylamidation of sialic acids, to relatively quantify
Michael F Wempe et al.
Drug design, development and therapy, 6, 323-339 (2012-11-16)
Human uric acid transporter 1 (hURAT1; SLC22A12) is a very important urate anion exchanger. Elevated urate levels are known to play a pivotal role in cardiovascular diseases, chronic renal disease, diabetes, and hypertension. Therefore, the development of potent uric acid
Fumio Kondo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(18), 5261-5272 (2015-01-31)
Determination of neuroactive substances, such as neurotransmitters and prostanoids, in the extracellular space of the living brain is a very important technique in neuroscience. The hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) is one of the most important autonomic control centers in the