アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3
InChI Key
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
227153-BULK:
227153-VAR:
227153-100G:
227153-1KG:
227153-5G:
227153-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック