Merck
569925
Sigma-Aldrich
クレアイン-(グアニジノ-13C) 一水和物
99 atom % 13C
別名:
4-アミジノサルコシン-(グアニジノ-13C) 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H11N3O3
CAS番号:
分子量:
150.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
InChI Key
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569925-BULK:
569925-100MG:
569925-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)