Merck
PHL89740
ネオアンドログラホリド
phyproof® Reference Substance
別名:
ent-19-ヒドロキシ-8(17),13-ラブダジエン-16,15-オリド 19-O-β-D-グルコピラノシド, D-グルコピラノシルオキシ)メチル]デカヒドロ-5,8a-ジメチル-2-メチレン-1-ナフタレニル]エチル]-2(5H)-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥79,400
¥79,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥79,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40O8
CAS番号:
分子量:
480.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥79,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@]1(CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12)CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C26H40O8/c1-15-5-8-19-25(2,14-33-24-22(30)21(29)20(28)18(13-27)34-24)10-4-11-26(19,3)17(15)7-6-16-9-12-32-23(16)31/h9,17-22,24,27-30H,1,4-8,10-14H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1
InChI Key
YGCYRQKJYWQXHG-RDNQFMDVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)