Merck
364835
Sigma-Aldrich
ジスパースイエロー7
Dye content 95 %
別名:
4-[4-(フェニルアゾ)フェニルアゾ]-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
316.36
カラーインデックス番号:
26090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 95%
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
λmax
385 nm
SMILES記法
Cc1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4O/c1-14-13-18(11-12-19(14)24)23-22-17-9-7-16(8-10-17)21-20-15-5-3-2-4-6-15/h2-13,24H,1H3/b21-20+,23-22+
InChI Key
VGKYEIFFSOPYEW-RLJRJAJVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
NLO 材料
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364835-VAR:
364835-BULK:
364835-1G:
364835-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Experimental study of the blastomogenic properties of the disperse dye fast yellow 4K].
N M Kuz'menko et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 6-8 (1983-07-01)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.