Merck
364045
Sigma-Aldrich
エチル-1-プロペニルエーテル、 cis体およびtrans体混合物
98%
別名:
1-エトキシプロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1735974
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
67-76 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
364045-250G:
364045-VAR:
364045-BULK:
364045-10G:
364045-50G:
364045-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)