Merck
363278
Sigma-Aldrich
1-エチル-2-メチルキノリニウムヨージド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14IN
CAS番号:
分子量:
299.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[I-].CC[n+]1c(C)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
カルボシアニン色素合成の前駆体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
363278-VAR:
363278-BULK:
363278-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)