Merck
247405
Sigma-Aldrich
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,400
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,400
About This Item
化学式:
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
CAS番号:
分子量:
284.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or chunks
mp
173-175 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
InChI Key
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
アプリケーション
トリカルボシアニンレ-ザ-色素中間体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247405-1G:
247405-5G:
247405-VAR:
247405-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natalia G Zhegalova et al.
Contrast media & molecular imaging, 9(5), 355-362 (2014-04-26)
Self-aggregation of dyes even at low concentrations poses a considerable challenge in preparing sufficiently bright molecular probes for in vivo imaging, particularly in the conjugation of near infrared cyanine dyes to polypeptides with multiple labeling sites. Such self-aggregation leads to
Duanwen Shen et al.
Scientific reports, 3, 1697-1697 (2013-04-23)
Using a newly developed near-infrared (NIR) dye that fluoresces at two different wavelengths (dichromic fluorescence, DCF), we discovered a new fluorescent substrate for Akt, also known as protein kinase B, and a method to quantitatively report this enzyme's activity in