Merck
4.80592
SAFC
塩酸 溶液
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
医薬品製造
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
認証
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
102 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (alkalimetric):
9.5 - 10.0 %
: 10.0 - 10.5 % (w/v)
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance: passes test
Bromide or iodide: passes test
Free bromine or chlorine: passes test
Free chlorine (Cl): ≤ 0.0001
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Sulphite (SO3): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
As (Arsenic): ≤ 0.000015 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0000010 %
Residual solvents (ICH Q3C): ...excluded by production process
Evaporation residue: ≤ 0.01
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.008 %
Endotoxins: ≤ 2.5 I.U./ml
Lotnumber (raw material):
Filtered with 0.2 µm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, JP, NF
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
関連製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4805929917:
4805920000:
4805929200:
4805921003:
MX14805922500:
4805929010:
4805929010BWT:
4805929025:
4805922500BWT:
4805929026:
4805929950:
4805929208:
4805929958:
4805922500:
4805929999:
4805929026BWT:
試験成績書(COA)