Merck
1.01036
Supelco
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, Potassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCr(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
499.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-401-6
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (iodometric)
形状
solid
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C
密度
1.83 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800‑1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
アナリシスノート
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3