アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChI Key
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363057-500MG:
363057-BULK:
363057-VAR:
363057-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)