Merck
67074
Sigma-Aldrich
9-メチルグアニン
≥98.0% (HPLC)
別名:
2-アミノ-6-ヒドロキシ-9-メチルプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥35,100
1 G
¥118,000
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥35,100
1 G
¥118,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N5O
CAS番号:
分子量:
165.15
Beilstein:
174008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
不純物
≤1% guanine
mp
≥300 °C
SMILES記法
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChI Key
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
67074-VAR:
67074-250MG:
67074-BULK:
67074-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)