Merck
362379
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-methoxyacrylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥14,100
¥14,100
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥14,100
About This Item
化学式:
CH3OCH=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
116.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,100
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
アプリケーション
Methyl trans-3-methoxyacrylate may be used in the preparation of:
  • 5- hydroxyquinolines[1]
  • 7-hydroxyquinolines[1]
  • methyl 5-methoxyquinoline-3-carboxylate[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
362379-100ML:
362379-BULK:
362379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pierre Bohn et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(12), 2612-2618 (2009-06-09)
This work deals with the design of a bio-oxidisable prodrug strategy for the development of new central selective acetylcholinesterase inhibitors. This prodrug approach is expected to reduce peripheral anticholinesterase activity responsible for various side effects observed with presently marketed AChE