Merck
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-シクロオクタンジオール
98%
別名:
cis-1,5-Cyclooctanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥42,700
50 G
¥154,900
¥42,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥42,700
50 G
¥154,900
About This Item
化学式:
C8H14(OH)2
CAS番号:
分子量:
144.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥42,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
InChI Key
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
179035-5KG:
179035-VAR:
179035-BULK:
179035-50G:
179035-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.