Merck
360899
Sigma-Aldrich
マロン酸エチルカリウム
98%
別名:
マロン酸モノエチル カリウム塩, マロン酸モノエチルカリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,170
100 G
¥26,600
¥9,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,170
100 G
¥26,600
About This Item
化学式:
C2H5OCOCH2CO2K
CAS番号:
分子量:
170.20
Beilstein:
3721682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
194 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マロン酸エチルカリウム(マロン酸カリウムエチル)は、塩化亜鉛および触媒量のHünig塩基の存在下でアリールニトリルと反応し、β-アノアクリレートを生成します[1]。マロン酸エチルカリウムは、tert-ブチルマロン酸エチルの合成の際に中間体として生成します。[2]
アプリケーション
マロン酸エチルカリウム(マロン酸カリウムエチル)は、マロン酸(トリメチルシリル)エチルのin situ合成に用いられています。この化合物をアシル化して、各種β-ケトエステルやマロン酸アルキリデンを生成します。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
360899-25G:
360899-VAR:
360899-100G:
360899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jae Hoon Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10261-10263 (2007-12-01)
Reaction of aryl nitriles with potassium ethyl malonate in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base provided beta-amino acrylates in moderate to good yield. Compared to the classical Blaise reaction, this reaction is safer (endothermic)
A process for the synthesis of ?-ketoesters using in-situ generated (trimethylsilyl) malonates
Wang X, et al.
Tetrahedron Letters, 35(50), 9323-9326 (1994)
Ethyl tert-Butyl Malonate.
Strube RE.
Organometallic Syntheses, 34-34 (1963)