Merck
360449
Sigma-Aldrich
グリココール酸ナトリウム 水和物
97%
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-酸 N-(カルボキシメチル)アミド ナトリウム塩, N-(3α,7α,12α-トリヒドロキシ-24-オキソコラン-24-イル)グリシン ナトリウム塩, N-コリルグリシン ナトリウム塩, グリココール酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H42NO6Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +30°, c = 1 in H2O
分子量
micellar avg mol wt 900(lit.)
凝集数
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)