Merck
G7132
Sigma-Aldrich
グリココール酸ナトリウム 水和物
≥95% (TLC)
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-酸 N-(カルボキシメチル)アミド ナトリウム塩, N-(3α,7α,12α-トリヒドロキシ-24-オキソコラン-24-イル)グリシン ナトリウム塩, N-コリルグリシン ナトリウム塩, グリココール酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H42NO6Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
アッセイ
≥95% (TLC)
分子量
micellar avg mol wt 900(lit.)
凝集数
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリココール酸ナトリウム水和物は共役胆汁酸塩であり、イオン性生物学的洗剤です。
アプリケーション
グリココール酸ナトリウム水和物は、血清の総胆汁酸を蛍光分析的・酵素的方法で評価する研究に使用されています。 また、ミセル形成とテストステロンの可溶化に対するその効果を調査する研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
胆汁酸塩
調製ノート
この製品は、天然起源のコール酸から合成して調製されます(製品番号C1129)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7132-25G:
G7132-50G:
G7132-100MG:
G7132-500MG:
G7132-100MG-KC:
G7132-BULK:
G7132-1G:
G7132-VAR:
G7132-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feilong Sun et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 170, 521-528 (2018-07-04)
Poorly soluble vitamin K cannot be absorbed by patients suffering from cholestasis due to extremely low level of bile salts in the intestine. A formulation of vitamin K including glycocholic acid (i.e. Konakion® MM), does not increase bioavailability because it
Mari Araki et al.
Journal of biochemistry, 160(5), 269-279 (2016-11-02)
DDHD2 has been reported to exhibit phospholipase A
Micelle formation and testosterone solubilization by sodium glycocholate.
L Martis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 61(11), 1757-1761 (1972-11-01)
Monalisa Mohapatra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(22), 13461-13467 (2011-10-07)
The interaction of submicellar concentrations of various physiologically important unconjugated [sodium deoxycholate (NaDC), sodium cholate (NaC)] and conjugated [sodium glycodeoxycholate (NaGDC), sodium glycocholate (NaGC), sodium taurodeoxycholate (NaTDC), sodium taurocholate (NaTC)] bile salts with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) small unilamellar
Robert Creutznacher et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(7), 1007-1021 (2019-10-24)
Bile acids have been reported as important cofactors promoting human and murine norovirus (NoV) infections in cell culture. The underlying mechanisms are not resolved. Through the use of chemical shift perturbation (CSP) NMR experiments, we identified a low-affinity bile acid
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.