アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
InChI Key
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
140856-1KG:
140856-250G:
140856-50G:
140856-VAR:
140856-BULK:
試験成績書(COA)