Merck
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-ジメチル-1-プロピル)ベンゼン
≥97%
別名:
ネオペンチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
148.24
Beilstein:
2037544
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI Key
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359076-BULK:
359076-50ML:
359076-VAR:
359076-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)