スキップする
39255
4-ジメチルアミノ-4′-ニトロスチルベン
≥99.8% (T)
別名:
N,N-ジメチル-4′-ニトロ-4-スチルベンアミン, DANS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥34,700
この商品について
化学式:
(CH3)2NC6H4CH=CHC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
268.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1379389
¥34,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99.8% (T)
form
solid
mp
256-259 °C
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI key
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
Application
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene (DANS, DMANS) may be used as a proton/acid indicator and physical chemistry probe to study state energy and photoexcitation dynamics of molecules.
Other Notes
蛍光分光計の発光を補正するための標準品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
927082932698M043100
description
≥99.8% (T)
description
≥95%
description
≥99% (HPLC)
description
-
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.8% (T)
assay
≥95%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (31P-NMR), ≥97.0% (reversed phase HPLC)
mp
256-259 °C
mp
-
mp
-
mp
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
39255-500MG: + 39255-BULK: + 39255-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I am considering using this to detect microplastics on a nitrocellulose membrane. I have read a paper that used DANS. It caused plastics to fluoresce with UV excitation. I am not sure if DANS will also cause the membrane to fluoresce?
    1 回答
    1. This product is not performance tested for any specific application. The end user would have to determine suitability. The Peer Reviewed Papers available for the product do not appear to be specific for plastics. However, the link below is to a publication that may be helpful.
      Identification of microplastics using 4‐dimethylamino‐4′‐nitrostilbene solvatochromic fluorescence
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9291063/