Merck
357723
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O4
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
221-223 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1cccc2cc(oc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-7-4-2-3-6-5-8(10(11)12)14-9(6)7/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid may be used in the synthesis of fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
357723-250MG:
357723-BULK:
357723-1G:
357723-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christine Hiu-Tung Chen et al.
Organic letters, 5(7), 1015-1017 (2003-03-28)
[structure: see text] The fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol (FluoMar), is prepared by S-alkylation of 4-mercaptophenol with C(8)F(17)CH(2)CH(2)I and employed in the synthesis of amide and diamide analogues. The final products are purified by solid-phase extraction (SPE) over