Merck
80153
Sigma-Aldrich
フタル酸ジ-n-オクチル
≥98.0% (GC)
別名:
DNOP, フタル酸ジ-n-オクチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥26,900
¥26,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥26,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
Beilstein:
1915994
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.485
酸価
≤3
密度
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI Key
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フタル酸ジ-n-オクチル(DnOP)は、ポリ塩化ビニル(PVC)製品の柔軟性と耐久性を高める可塑剤として一般的に使用される高分子化合物です。玩具、ワイヤー、洗剤、接着剤、自動車用プラスチック、医療機器、パーソナルケア製品など、幅広い用途で使用されています。また、DnOP はコーティング剤、ゴム製品、シーリング剤などの非PVC用途にも使用されています。 [1] [2]
アプリケーション
  • フタル酸移行のための統合BARGE法:摂取したPVC消費者製品からのフタル酸エステルの移行を評価するために、簡易化された統一BARGE法が提案されています。この研究では、フタル酸ジ-n-オクチルなどのフタル酸の移行挙動に焦点を当て、規制当局の評価と消費者の安全性評価を支援しています(Mohamed et al., 2023)。
  • 除湿のためのECTFE多孔質メンブレンメンブレンコンデンサーを介したガス流の除湿のためのECTFE多孔質メンブレンの開発により、メンブレン技術の新たな用途が導入されています。プロセス剤としてフタル酸ジ-n-オクチルが組み込まれ、工業用ガスの分離・精製プロセスが強化される可能性があります(Pan et al., 2022)。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80153-BULK:
80153-VAR:
80153-100ML:
80153-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of ecological risk assessment for Diisobutyl phthalate and di-n-octyl phthalate in surface water of China based on species sensitivity distribution model
Huan-Yu, Tao and Jiawei, et al.
Chemosphere, 307, 135932-135932 (2022)
Impacts of phthalate plasticisers?an emerging issues and concerns
Shincy, Fathima and Chitra, K
Journal of Veterinary Science and Technology, 9, 14-49 (2020)
A B DeAngelo et al.
Toxicology, 41(3), 279-288 (1986-11-01)
Di-n-octyl phthalate (DOP) is the straight chain isomer of di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which is a widely used plasticizer and an environmental contaminant. DEHP is a strong inducer of peroxisome proliferation in rat liver. This is significant since other compounds which
B G Lake et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 54(3), 167-176 (1984-03-01)
The oral administration of di-n-octyl phthalate (DNOP), mono-n-octyl phthalate (MNOP), di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and clofibrate to young male Sprague-Dawley rats for 14 days resulted in liver enlargement. Morphological examination of liver sections from DEHP and clofibrate treated rats, but not
Manori J Silva et al.
Toxicology, 210(2-3), 123-133 (2005-04-21)
Di-n-octyl phthalate (DnOP) is a plasticizer used in polyvinyl chloride plastics, cellulose esters, and polystyrene resins. The metabolism of DnOP results in the hydrolysis of one ester linkage to produce mono-n-octyl phthalate (MnOP), which subsequently metabolizes to form oxidative metabolites.