Merck
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
CAS番号:
分子量:
271.93 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
powder
不純物
≤5% sodium nitroferricyanide
SMILES記法
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
347035-VAR:
347035-BULK:
347035-5G:4548173138565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)