Merck
346217
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-ナフチル)エタノール
98%
別名:
(R)-(+)-α-メチル-2-ナフタレンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
3195952
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R)-(+)-1-(2-ナフチル)エタノールは、チタンをルイス酸とする二座配位型キラルルイス酸触媒の存在下で2-クロロアセトフェノンと反応させ、(S)-2-クロロ-1-フェニルエタノールを合成する際に用られています。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
346217-1G:
346217-VAR:
346217-5G:
346217-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bidentate Lewis acids for organic synthesis.
Maruoka K.
Catalysis Today, 66(1), 33-45 (2001)
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high