Merck
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
3195949
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
官能基
amine
SMILES記法
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70942-BULK:
70942-VAR:
70942-1G:
70942-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)