Merck
345733
Sigma-Aldrich
2′-フルオロ-6′-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)COCH3
CAS番号:
分子量:
206.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
密度
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI Key
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
詳細
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
アプリケーション
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
345733-1G:
345733-VAR:
345733-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)