Merck
D80401
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl ketone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥5,400
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥5,400
About This Item
化学式:
(C6H11)2CO
CAS番号:
分子量:
194.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
138 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
TWXWPPKDQOWNSX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D80401-10G:
D80401-VAR:
D80401-BULK:
D80401-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew M D Roy et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(50), 18236-18246 (2016-11-01)
N-Heterocyclic carbene (NHC) complexes of Cd and Hg triflates (OTf) were prepared and their attempted conversion into rare cadmium and mercury hydrides was explored. In contrast to zinc, which forms stable [ZnH]+ complexes with NHCs, the heavier Cd and Hg
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic