Merck
T3009
Sigma-Aldrich
m-テルフェニル
99%
別名:
1,3-ジフェニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥19,000
¥19,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥19,000
About This Item
化学式:
C6H5C6H4C6H5
CAS番号:
分子量:
230.30
Beilstein:
1864778
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
bp
379 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-8-15(9-4-1)17-12-7-13-18(14-17)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
InChI Key
YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 塩橋と金属配位の組み合わせによるらせん構造を制御した二重鎖金属超分子ポリマーの構築:応答性材料の開発に重要ならせん構造を制御するために、m-テルフェニル誘導体を統合した金属超分子ポリマーの構築について説明しています(Ikeda et al., 2006)。
  • 立体障害を有するカルボン酸リガンドで担持されたオキソ架橋高原子価ヘキサマンガンクラスターの新しいクラス:m-テルフェニルベースのカルボン酸リガンドを利用したマンガンクラスターの新しいクラスに焦点を当て、磁気および触媒用途に関連しています(Mukhopadhyay et al., 2003)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T3009-500G:
T3009-BULK:
T3009-100G:4548173951799
T3009-5G:
T3009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T S Mayadevi et al.
Membranes, 10(11) (2020-11-11)
A series of poly(meta/para-terphenylene-methyl piperidinium)-based anion exchange membranes devoid of benzylic sites or aryl ether bonds, that are vulnerable to degradation by hydroxide ions, are synthesized and investigated for their application as novel anion exchange membranes. The copolymers are composed
Christin Suenkel et al.
Cell reports, 30(7), 2170-2179 (2020-02-23)
circSLC45A4 is the main RNA splice isoform produced from its genetic locus and one of the highest expressed circRNAs in the developing human frontal cortex. Knockdown of this highly conserved circRNA in a human neuroblastoma cell line is sufficient to induce
Shijia Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 8989-8997 (2015-10-03)
A novel imidazolium-embedded N,N-dimethylaminopropyl-functionalized silica-based stationary phase (Sil-ImCl) was prepared and further used for hydrophilic interaction/reversed-phase mixed-mode chromatography. The Sil-ImCl stationary phase was respectively characterized by Fourier transform infrared spectrometry, thermogravimetric analysis, and element analysis. A variety of hydrophilic or
Lijuan Luo et al.
Scientific reports, 5, 12776-12776 (2015-08-05)
Algal blooms cause great damage to water quality and aquaculture. However, this study showed that dead algal cells and chlorophyll could accelerate the photo-transformation of benzo[a]pyrene (BaP), a ubiquitous and persistent pollutant with potently mutagenic and carcinogenic toxicities, under visible
Xiaotian Zhang et al.
Environmental science & technology, 49(16), 10127-10135 (2015-07-23)
Suspended sediment (SPS) is widely present in rivers around the world. However, the bioavailability of hydrophobic organic compounds (HOCs) associated with SPS is not well understood. In this work, the influence of SPS grain size on the bioavailability of SPS-associated