Merck
345229
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)palladium(II)
99%
別名:
NSC 241246, [1,2-ビス(ジメチルアミノ)エタン]ジクロロパラジウム, テトラメチルエチレンジアミンパラジウム ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]PdCl2
CAS番号:
分子量:
293.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Pd/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
FJOUSQLMIDWVAY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • クロスカップリング反応
  • 触媒的還元反応
  • ケイ素-水素結合のアルコールとの反応を経由するシリルエーテルの合成
  • 酸化的カルボニル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
345229-1G:
345229-BULK:
345229-VAR:
345229-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)