反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in tert-butyl methyl ether
密度
0.841 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Solution Structure and Magnesium Deposition Electrochemistry of Mixing Alkylmagnesium Halide with Magnesium Sulfonyl Amide/Glyme Solution: This research explores the electrochemical behavior of ethylmagnesium bromide in mixed solutions for magnesium deposition applications (Egashira & Hiratsuka, 2016).
- Ethyl magnesium bromide as an efficient anionic initiator for controlled polymerization of ε-caprolactone: The article investigates the use of ethylmagnesium bromide as an initiator for the controlled polymerization of ε-caprolactone (Malinová & Brožek, 2014).
- Room temperature electrodeposition of metallic magnesium from ethylmagnesium bromide in tetrahydrofuran and ionic liquid mixtures: This research focuses on the electrodeposition of metallic magnesium using ethylmagnesium bromide in various solvent mixtures (Chen et al., 2015).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345105-100ML:4548173938219
345105-BULK:
345105-800ML:4548173938226
345105-VAR:
試験成績書(COA)