濃度
0.5 M in benzene: cyclohexane
密度
0.862 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
InChI Key
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Blood, Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-17.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-27.22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561452-100ML:4548173169989
561452-VAR:
561452-25ML:4548173169996
561452-4X25ML:4548173336541
561452-BULK:
試験成績書(COA)