反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
密度
1.142 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
703591-800ML:
703591-VAR:
703591-100ML:
703591-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.