蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
26.9 mmHg ( 37.7 °C)
7.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C/C=C(\C)C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344311-1L:
344311-250ML:
344311-VAR:
344311-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック