If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
ペンタエチレングリコール, 98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
分子量
average Mn 250
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 電気化学および光学的な遊離塩素の検出におけるプルシアンブルーの応用:この研究では、電気化学および光学的な検出用途におけるフッ素ドープ酸化スズ被覆スライドガラス上のプルシアンブルーの使用について考察し、特に遊離塩素の検出を目的としながら、その高い感度と安定性を強調しています(Valiūnienė et al., 2022)。
- SARS-CoV-2 スパイク糖タンパク質 S1 の検出のためのチタン酸ストロンチウム、硫黄ドープ炭化窒素、パラジウムナノ粒子に基づく光電気化学プラットフォームの評価:この論文では、COVID-19′ スパイクタンパク質の検出用に設計された複合光電気化学セルにおけるフッ素ドープ酸化スズの統合を評価し、迅速診断への応用の可能性を強調しています(Botelho et al., 2022)。
- Mycobacterium leprae 抗原の模倣ペプチドを組み込んだ、光電気化学プラットフォームを利用したハンセン病の免疫診断:この研究では、高感度かつ特異的なハンセン病の免疫診断のための、光電気化学的セットアップにおけるフッ素ドープ酸化スズスライドの新たな用途が強調されており、医療診断における材料′の応用が示されています(Yotsumoto Neto et al., 2019)。
- ナノ構造化された二重水酸化物センサーを用いた、アセチルシステインの高速かつ信頼性の高い BIA/アンペロメトリック定量:この論文では、アセチルシステインの高速かつ信頼性の高い電気化学的検出にフッ素ドープ酸化スズを利用する方法が提示されており、バイオセンシング用途における電子移動と感度の向上におけるコーティング′の有効性が示されています(Correa et al., 2018)。
- ナノ構造化 TiO2 フィルムに付着した CdSe QD による光電気化学性能の向上:量子ドットと組み合わせた TiO2 フィルムの光電気化学特性の向上におけるフッ素ドープ酸化スズ基板の役割について考察しています。これにより、より効率的な太陽電池やセンサーの開発が前進する可能性があります(Du et al., 2016)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
335754-25G:
335754-VAR:
335754-BULK:
335754-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
複雑な生体組織構造を模倣する生物材料足場の設計は、組織工学や再生医療の進歩にとって極めて重要です。
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf