Merck
343145
Sigma-Aldrich
ヨウ化コバルト(II)
95%, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoI2
CAS番号:
分子量:
312.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: cobalt
mp
>515 °C (lit.)
密度
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343145-100G:
343145-10G:4548173313979
343145-BULK:
343145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)